문서
L199486
ETHYL 4-[(6-HYDROXY-4-OXO-1,2-DIHYDRO-4H-PYRROLO[3,2,1-IJ]QUINOLIN-5-YL)CARBONYL]-1-PIPERAZINECARBOXYLATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C19H21N3O5
CAS Number:
Molecular Weight:
371.396
MDL number:
기타 정보