문서
L199133
ETHYL 6-HYDROXY-4-OXO-1,2-DIHYDRO-4H-PYRROLO(3,2,1-IJ)QUINOLINE-5-CARBOXYLATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C14H13NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
259.264
MDL number:
기타 정보