문서
L198544
N-(2,5-DIMETHYLPHENYL)-7-HYDROXY-5-OXO-2,3-DIHYDRO-1H,5H-PYRIDO[3,2,1-IJ]QUINOLINE-6-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C21H20N2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
348.405
MDL number:
기타 정보