문서
L197343
3-[(Z)-(3-ETHYL-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE)METHYL]-2-[(2-HYDROXYETHYL)AMINO]-4H-PYRIDO[1,2-A]PYRIMIDIN-4-ONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C16H16N4O3S2
CAS Number:
Molecular Weight:
376.459
MDL number:
기타 정보