문서
L196010
N-CYCLOPENTYL-2-IMINO-10-METHYL-5-OXO-1-(2-PHENYLETHYL)-1,5-DIHYDRO-2H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDINE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C26H27N5O2
CAS Number:
Molecular Weight:
441.537
MDL number:
기타 정보