문서
L193542
2-METHOXYETHYL (2E)-5-(4-ETHOXYPHENYL)-2-(4-FLUOROBENZYLIDENE)-7-METHYL-3-OXO-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C26H25FN2O5S
CAS Number:
Molecular Weight:
496.562
MDL number:
기타 정보