문서
L190799
4-AMINO-5-(4-MORPHOLINYLCARBONYL)-3-PHENYL-1,3-THIAZOLE-2(3H)-THIONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C14H15N3O2S2
CAS Number:
Molecular Weight:
321.423
MDL number:
기타 정보