문서
L190780
4-AMINO-N-[2-(4-MORPHOLINYL)ETHYL]-3-PHENYL-2-THIOXO-2,3-DIHYDRO-1,3-THIAZOLE-5-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C16H20N4O2S2
CAS Number:
Molecular Weight:
364.491
MDL number:
기타 정보