문서
L189464
METHYL 2-[2-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-4-HYDROXY-3-(2-METHYL-4-PROPOXYBENZOYL)-5-OXO-2,5-DIHYDRO-1H-PYRROL-1-YL]-4-METHYL-1,3-THIAZOLE-5-CARBOXYLATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C29H30N2O8S
CAS Number:
Molecular Weight:
566.635
MDL number:
기타 정보