문서
L187712
ISOPROPYL 3-AMINO-4,6-DIMETHYLTHIENO(2,3-B)PYRIDINE-2-CARBOXYLATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C13H16N2O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
264.349
MDL number:
기타 정보