문서
L187097
3-AMINO-N-(4-ETHOXYPHENYL)-4,6-DIMETHYLTHIENO(2,3-B)PYRIDINE-2-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C18H19N3O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
341.435
MDL number:
기타 정보