문서
L186872
1-AMINO-N(4-BR-PH)5-ET-6,7,8,9-TETRAHYDROTHIENO(2,3-C)ISOQUINOLINE-2-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C20H20BrN3OS
CAS Number:
Molecular Weight:
430.37
MDL number:
기타 정보