문서
L186244
2-AMINO-4-(2,3-DIMETHOXYPHENYL)-7-METHYL-5-OXO-6-(2-PHENYLETHYL)-5,6-DIHYDRO-4H-PYRANO[3,2-C]PYRIDINE-3-CARBONITRILE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C26H25N3O4
CAS Number:
Molecular Weight:
443.507
MDL number:
기타 정보