문서
L185272
1-(4-CHLOROBENZYL)-N-CYCLOHEXYL-1H-PYRAZOLO(3,4-D)PYRIMIDIN-4-AMINE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C18H20ClN5
CAS Number:
Molecular Weight:
341.847
MDL number:
기타 정보