문서
L185191
N-BENZYL-1-(4-CHLOROBENZYL)-1H-PYRAZOLO(3,4-D)PYRIMIDIN-4-AMINE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C19H16ClN5
CAS Number:
Molecular Weight:
349.826
MDL number:
기타 정보