문서
L185116
4-(4-(1-NAPHTHYLMETHYL)-1-PIPERAZINYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOLO(3,4-D)PYRIMIDINE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C26H24N6
CAS Number:
Molecular Weight:
420.521
MDL number:
기타 정보