문서
L181579
N-(4-ETHOXYPHENYL)-2-{[((2E)-2-{[3-(4-FLUOROPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}HYDRAZINO)(OXO)ACETYL]AMINO}BENZAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C33H27FN6O4
CAS Number:
Molecular Weight:
590.619
MDL number:
기타 정보