Key Documents
L179981
ETHYL 2-{[[(2E)-2-(5-BROMO-2-{[(2E)-3-PHENYL-2-PROPENOYL]OXY}BENZYLIDENE)HYDRAZINO](OXO)ACETYL]AMINO}-6-METHYL-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIOPHENE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C30H28BrN3O6S
CAS Number:
Molecular Weight:
638.542
MDL number:
기타 정보