문서
L177857
4-METHYL-N-{4-[((2E)-2-{[3-(4-METHYLPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}HYDRAZINO)CARBONYL]PHENYL}BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C31H27N5O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
549.657
MDL number:
기타 정보