문서
L177717
1-((2-(2-(2-ISOPROPYL-5-METHYLPHENOXY)AC)HYDRAZONO)ME)-2-NAPHTHYL BENZOATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C30H28N2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
480.569
MDL number:
기타 정보