문서
L177490
2-{[[(2E)-2-(5-BROMO-2-METHOXYBENZYLIDENE)HYDRAZINO](OXO)ACETYL]AMINO}-N-(4-BROMOPHENYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C23H18Br2N4O4
CAS Number:
Molecular Weight:
574.232
MDL number:
기타 정보