문서
L175994
2-(2-ISOPROPYL-5-METHYLPHENOXY)-N'-[(E)-(2-OXO-1,2-DIHYDRO-3-QUINOLINYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C22H23N3O3
CAS Number:
Molecular Weight:
377.447
MDL number:
기타 정보