문서
L174335
4-((2-(2-(4-FLUOROPHENOXY)ACETYL)HYDRAZONO)METHYL)PHENYL 4-PROPOXYBENZOATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C25H23FN2O5
CAS Number:
Molecular Weight:
450.471
MDL number:
기타 정보