문서
L169536
(3-(1,3-BENZODIOXOL-5-YL)-2-OXIRANYL)(3,4-DIMETHOXYPHENYL)METHANONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C18H16O6
CAS Number:
Molecular Weight:
328.325
MDL number:
기타 정보