문서
L165948
2-(4-BROMO-2,5-DIMETHYL-1H-PYRROL-3-YL)-1,1,1,3,3,3-HEXAFLUORO-2-PROPANOL
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C9H8BrF6NO
CAS Number:
Molecular Weight:
340.065
MDL number:
기타 정보