문서
L163457
DIMETHYL 1,4-DIMETHYL-7-OXABICYCLO(2.2.1)HEPTA-2,5-DIENE-2,3-DICARBOXYLATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C12H14O5
CAS Number:
Molecular Weight:
238.242
MDL number:
기타 정보