문서
L151599
N'-[(E)-(3-BROMO-4-HYDROXY-5-METHOXYPHENYL)METHYLIDENE]-2-[(3,5-DIOXO-2,3,4,5-TETRAHYDRO-1,2,4-TRIAZIN-6-YL)AMINO]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C13H13BrN6O5
CAS Number:
Molecular Weight:
413.19
MDL number:
기타 정보