문서
L150533
1,5-DIMETHYL-4-({(E)-[4-(4-MORPHOLINYL)PHENYL]METHYLIDENE}AMINO)-2-PHENYL-1,2-DIHYDRO-3H-PYRAZOL-3-ONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C22H24N4O2
CAS Number:
Molecular Weight:
376.462
MDL number:
기타 정보