문서
L149675
N-(2,4-DIMETHYLPHENYL)-2-(4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YLTHIO)ACETAMIDE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C12H15ClN4OS
CAS Number:
Molecular Weight:
298.797
MDL number:
기타 정보