문서
L148474
7-(4-BROMOPHENYL)-1,3-DIMETHYL-8-PHENYL-1H-IMIDAZO(2,1-F)PURINE-2,4(3H,8H)-DIONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C21H16BrN5O2
CAS Number:
Molecular Weight:
450.298
MDL number:
기타 정보