문서
L147931
2-((4-METHYL-6-OXO-1,6-DIHYDRO-2-PYRIMIDINYL)THIO)-N-PHENYLACETAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C13H13N3O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
275.331
MDL number:
기타 정보