문서
L143790
ETHYL 6-BROMO-5-((3-FLUOROBENZYL)OXY)-2-PHENYL-1-BENZOFURAN-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C24H18BrFO4
CAS Number:
Molecular Weight:
469.311
MDL number:
기타 정보