문서
L143561
ETHYL 6-BROMO-5-((2-BROMOBENZYL)OXY)-2-PHENYL-1-BENZOFURAN-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C24H18Br2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
530.217
MDL number:
기타 정보