문서
L142158
ETHYL 2-METHYL-5-((3-NITROBENZYL)OXY)-1-BENZOFURAN-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C19H17NO6
CAS Number:
Molecular Weight:
355.35
MDL number:
기타 정보