문서
L139114
N'-(1-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)ETHYLIDENE)-2-PYRAZINECARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C15H16N4O3
CAS Number:
Molecular Weight:
300.32
MDL number:
기타 정보