Key Documents
L139068
3-ETHOXY-4-HYDROXYBENZALDEHYDE (5-ME-6-OXO-1,6-DIHYDRO-2-PYRIMIDINYL)HYDRAZONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C14H16N4O3
CAS Number:
Molecular Weight:
288.309
MDL number:
기타 정보