문서
L138657
N'-[(E)-(3,5-DIBROMO-4-HYDROXYPHENYL)METHYLIDENE]-2-(3,5-DIOXO-2,3,4,5-TETRAHYDRO-1,2,4-TRIAZIN-6-YL)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C12H9Br2N5O4
CAS Number:
Molecular Weight:
447.045
MDL number:
기타 정보