문서
L137820
2-({5-[(4-CHLOROBENZYL)SULFANYL]-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL}SULFANYL)-N'-[(E)-(3-CHLOROPHENYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C18H14Cl2N4OS3
CAS Number:
Molecular Weight:
469.436
MDL number:
기타 정보