Key Documents
L133868
METHYL 5-ACETYL-2,6-DIMETHYL-4-(3-NITROPHENYL)-1,4-DIHYDRO-3-PYRIDINECARBOXYLATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C17H18N2O5
CAS Number:
Molecular Weight:
330.343
MDL number:
기타 정보