Key Documents
L133000
3-(((2-METHYL-1,3-BENZOTHIAZOL-6-YL)AMINO)METHYLENE)-2,4-PENTANEDIONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C14H14N2O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
274.344
MDL number:
기타 정보