문서
L124958
5-BENZYL-2-(4-MORPHOLINYLMETHYL)-4-PHENYL-2,4-DIHYDRO-3H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C20H22N4OS
CAS Number:
Molecular Weight:
366.489
MDL number:
기타 정보