문서
L123099
1-(4-BROMOPHENYL)-N-(2,5-DIMETHYLPHENYL)-3-PHENYL-5,6,7,8-TETRAHYDRO-2A,4A-DIAZACYCLOPENTA[CD]AZULENE-2-CARBOTHIOAMIDE COMPOUND WITH DIMETHYLFORMAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C34H35BrN4OS
CAS Number:
Molecular Weight:
627.652
MDL number:
기타 정보