문서
L121517
2-({5-[(4-TERT-BUTYLPHENOXY)METHYL]-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL}SULFANYL)-1-(2,3-DIHYDRO-1,4-BENZODIOXIN-6-YL)ETHANONE HYDROBROMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C29H30BrN3O4S
CAS Number:
Molecular Weight:
596.548
MDL number:
기타 정보