문서
L119121
2-METHYL-5-(1-METHYLETHYLIDENE)CYCLOPENTANONE (2,4-DINITROPHENYL)HYDRAZONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C15H18N4O4
CAS Number:
Molecular Weight:
318.335
MDL number:
기타 정보