문서
L116491
1-HEXYL-4-HYDROXY-2-OXO-N'-[(E)-(2,3,5-TRIMETHOXYPHENYL)METHYLIDENE]-1,2-DIHYDRO-3-QUINOLINECARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C26H31N3O6
CAS Number:
Molecular Weight:
481.553
MDL number:
기타 정보