문서
L116327
N'-(3-BROMOBENZYLIDENE)-4-HO-2-OXO-1-PR-1,2-DIHYDRO-3-QUINOLINECARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C20H18BrN3O3
CAS Number:
Molecular Weight:
428.289
MDL number:
기타 정보