문서
L105228
5-BROMO-2-ETHOXY-N'-(4-HYDROXY-3-METHOXYBENZYLIDENE)BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C17H17BrN2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
393.24
MDL number:
기타 정보