문서
L103373
N'-(3-(BENZYLOXY)BENZYLIDENE)-3-(3,5-DIMETHYL-1H-PYRAZOL-4-YL)PROPANOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C22H24N4O2
CAS Number:
Molecular Weight:
376.462
MDL number:
기타 정보