문서
L102466
N'-{(E)-[4-(BENZYLOXY)PHENYL]METHYLIDENE}-2-{[4-(4-METHYLPHENYL)-5-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C31H27N5O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
533.657
MDL number:
기타 정보