주요 문서
K8750
Sigma-Aldrich
6-Ketoestrone
≥98%
동의어(들):
1,3,5(10)-Estratrien-3-ol-6,17-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H20O3
CAS Number:
Molecular Weight:
284.35
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352000
PubChem Substance ID:
분석
≥98%
SMILES string
[H][C@]12CC[C@]3(C)C(=O)CC[C@@]3([H])[C@]1([H])CC(=O)c4cc(O)ccc24
유전자 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)